주요 문서
040-50HEM
Sigma-Aldrich
Freezing Medium for HEM (50 ml)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩143,927
₩143,927
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩143,927
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.71
₩143,927
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
벌크 견적 요청
양식
liquid
유통기한
6 mo.
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
We offer freezing media that provides optimal cell survival/recovery after storage. Note that Human Epidermal Melanocytes require their own specialized freezing medium, while most other cells respond well to our regular freezing medium.
품질
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
제조 메모
contained in protocol
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)