주요 문서
03567
Sigma-Aldrich
(S)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
≥98.0% (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10N2O2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
203.07
Beilstein:
7312035
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0% (T)
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]20/D −5±1°, c = 1% in H2O
색상
white to faint beige
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OC(=O)[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1
InChI key
WNSDZBQLMGKPQS-FHNDMYTFSA-N
애플리케이션
Preparation of (S)-piperazine-2-carboxylic acid, (R)-piperazine-2-carboxylic acid, and (S)-piperidine-2-carboxylic acid by kinetic resolution of the corresponding racemic carboxamides with stereoselective amidases in whole bacterial cells[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
E. Eichhorn et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 2533-2533 (1997)