추천 제품
Grade
ACS reagent
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
기술
GC/GC: suitable
불순물
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water
≤0.1% 2-methyl-1-propanol (GC)
≤0.1% ethanol (GC)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.1% methyl acetate (GC)
증발 잔류물
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
n20/D 1.372
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCOC(C)=O
형식
neat
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propan-1-ol
- 16-((3-((2-cyanobenzo[d]thiazol-6-yloxy)carbonyloxy)propyl)disulfanyl)hexadecanoic acid
- (S)-2-(6-((3-((15-carboxypentadecyl)disulfanyl)propoxy)carbonyloxy)benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- (S)-2-(6-((3-((15-carboxypentadecyl)disulfanyl)propoxy)carbonyloxy)-benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- methyl 16-((3-((2-cyanobenzo[d]thiazol-6-yloxy)carbonyloxy)propyl)disulfanyl)hexadecanoate
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객