추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
분석
≥99.0%
양식
crystals
불순물
≤0.01% insolubles
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
32.4 °C
solubility
water: soluble 322.2 g/L at 20 °C
density
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
양이온 미량물
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤3 ppm
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객