주요 문서
223697
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogensulfate, fused
ACS reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩367,735
₩367,735
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩367,735
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
Grade:
ACS reagent
양식:
powder
₩367,735
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
Grade
ACS reagent
Quality Level
양식
powder
농도
37.5-38.6% H2SO4 in NaOH (titration)
불순물
≤0.002% H2SO4
≤0.01% insolubles
≤2.5% water
산성 번호
37.5‑38.6%
density
2.512 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
양이온 미량물
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001%
SMILES string
[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/3K.H2O7S2.H2O4S/c;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h;;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);(H2,1,2,3,4)/q3*+1;;/p-3
InChI key
ZXJZSJHWYNTTSK-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Electrochemical Behavior of Molten V2O5- K2S207-KHSO4 Systems.
Petrushina IM, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(2), 532-539 (1997)