분석
≥99.9% trace metals basis
양식
powder
mp
760-880 °C (lit.)
density
≥0.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
InChI
1S/B4O7.2Li/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;/q-2;2*+1
InChI key
PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable