Unfortunately, the physical properties of this product have not been evaluated.
추천 제품
grade
puriss.
분석
≥98% Al2O3 basis
양식
solid
불순물
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.2% alkalis (as Na2O)
손실
≤0.5% loss on ignition, 1000 °C, 2 h
mp
2040 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
양이온 미량물
Fe: ≤300 mg/kg
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객