주요 문서
Z805076
Specac® Omni Cell windows
Polyethylene, 41mm x 23mm x 3mm, for Omni Cell
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩612,451
₩612,451
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩612,451
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
₩612,451
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
polyethylene
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Specac Ltd
기술
IR spectroscopy: suitable
크기
41 mm × 23 mm , rectangular
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Specac® Omni Cell windows [Polyethylene, 41 mm x 23 mm x 3 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
기타 정보
These windows require the additional spacer for thin windows Z805173
법적 정보
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)