추천 제품
Grade
certified reference material
제조업체/상표
Hellma 666-F4
응용 분야
food and beverages
petroleum
pharmaceutical
plastics
형식
neat
일반 설명
Neutral density glass filters (nominal absorbance: 1.0 at 440; 465; 546,1; 590; 635 nm)
애플리케이션
Hellma® calibration standard, neutral density glass filter for checking the photometric accuracy of spectrophotometers in the visible wavelength range.
특징 및 장점
- Accredited to DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle (National accreditation body for the Federal Republic of Germany)
- Traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Assured Quality of the measurement results
- Proven accuracy and reliability
기타 정보
The most current version of Hellma's handling guidelines for calibration standards can be accessed on the Hellma Analytics web site.
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.