주요 문서
Z801585
Hellma® calibration standard, glass filter set
F3, F4, F7, for testing the wavelength accuracy and the photometric accuracy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
Grade
certified reference material
제조업체/상표
Hellma (666-S001)
응용 분야
food and beverages
petroleum
pharmaceutical
plastics
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Secondary calibration standard for wavelength accuracy and photometric accuracy. Certified.
Glass Filter Set: F3, F4, F7 (peak positions in nm, A: 270; 280; 297; 320; 340; 440; 465; 546,1; 590; 635; W: 329; 472; 512; 681; 875)
기타 정보
The most current version of Hellma's handling guidelines for calibration standards can be accessed on the Hellma Analytics web site.
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)