주요 문서
Z801445
Replacement windows for Specac® variable pathlength cell
NaCl windows
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
material
NaCl
기술
IR spectroscopy: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement windows for Specac variable pathlength cells.
법적 정보
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)