주요 문서
Z801240
Hellma® aluminum spacer
38mmx12.5mmx8 mm, to fit cells with 2 mm light path into 10 mm cell holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
제조업체/상표
Hellma 13.102
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)