주요 문서
Z801003
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 20 mm, chamber volume 7000 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
material
optical glass
설명
2 polished windows
제조업체/상표
Hellma 6030-OG
파라미터
360-2500 nm spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
높이 × 너비 × 깊이
45 mm × 12.5 mm × 22.5 mm
챔버 용적
7000 μL
경로길이
20 mm
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
without lid
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)