Y0001497
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid sodium salt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
2,2-Dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate sodium salt, DSS sodium salt, Sodium 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
제조업체/상표
EDQM
mp
~165 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[Si](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
HWEXKRHYVOGVDA-UHFFFAOYSA-M
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터