추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
pheniramine
제조업체/상표
EDQM
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
InChI key
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
257.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
125 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터