추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluvastatin
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC([O-])=O)c(-c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
InChI key
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터