Y0001001
Pantoprazole for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Pantoprazole sodium hydrate, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt sesquihydrate, Pantoprazole sodium sesquihydrate, Pantozol sesquihydrate, Protonix sesquihydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
pantoprazole
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC.COc4ccnc(CS(=O)c5nc6cc(OC(F)F)ccc6[n-]5)c4OC
InChI
1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
YNWDKZIIWCEDEE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
면책조항
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터