Y0000888
Clodronate disodium tetrahydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt tetrahydrate
크기 선택
About This Item
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
clodronate
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O)C([P](=O)([O-])O)(Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na.4H2O/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI key
XWHPUCFOTRBMGS-UHFFFAOYSA-L
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터