Y0000758
Clozapine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Clozapine, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
clozapine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI key
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터