Y0000750
Dorzolamide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Dorzolamide hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
dorzolamide
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
InChI key
OSRUSFPMRGDLAG-QMGYSKNISA-N
유전자 정보
human ... CA2(760)
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
표적 기관
Central nervous system,Gastrointestinal tract,Bone,Blood,Bladder
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터