Y0000579
Paroxetine hydrochloride (anhydrous) impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-1-benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidine, N-Benzylparoxetine
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
paroxetine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
c1ccccc1.Fc2ccc(cc2)[C@@H]3CCN(C[C@H]3COc4ccc5OCOc5c4)Cc6ccccc6
InChI
1S/C26H26FNO3/c27-22-8-6-20(7-9-22)24-12-13-28(15-19-4-2-1-3-5-19)16-21(24)17-29-23-10-11-25-26(14-23)31-18-30-25/h1-11,14,21,24H,12-13,15-18H2/t21-,24-/m0/s1
InChI key
AGTKMLMRHVWXHN-URXFXBBRSA-N
기타 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터