추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
granisetron
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]1(nc2c(c1C(=O)NC3CC4N(C(C3)CCC4)C)cccc2)C
InChI
1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)
InChI key
INMQDEMSQWWCSB-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터