Y0000470
Brotizolam impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
2-Bromo-4-(2-chlorophenyl)-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine, Demethylbrotizolam
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
brotizolam
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(cc1Br)C(=NCc4[n]2cnn4)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C14H8BrClN4S/c15-11-5-9-13(8-3-1-2-4-10(8)16)17-6-12-19-18-7-20(12)14(9)21-11/h1-5,7H,6H2
InChI key
JTELAICMLYYCCL-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터