추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
propafenone
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(CC(O)COc1c(cccc1)C(=O)\C=C\c2ccccc2)CCC
InChI
1S/C21H25NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3/b13-12+
InChI key
STGHQQSGJSJCGH-OUKQBFOZSA-N
기타 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터