Y0000425
Lamivudine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidine, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
lamivudine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI key
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터