추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
acebutolol
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(C(C)C)CC(O)COc1c(cc(cc1)NC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)17-8-14(21)9-22-16-6-5-13(18-12(4)20)7-15(16)11(3)19/h5-7,10,14,17,21H,8-9H2,1-4H3,(H,18,20)
InChI key
AWOGXJOBNAWQSF-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터