A quantitative purity is not reported for this product. However, a chromatogram is published in the Product Leaflet. Please see the link below to review this document:
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0000144_1.pdf
Y0000144
Mebendazole for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Mebendazole, 5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Mebendazol, Methyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
mebendazole
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
InChI key
OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터