Y0000063
Heptaminol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
6-Amino-2-methyl-2-heptanol hydrochloride, Heptaminol hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
heptaminol
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(N)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C8H19NO.ClH/c1-7(9)5-4-6-8(2,3)10;/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3;1H
InChI key
JZNBMCOSOXIZJB-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터