Y0000011
Hymecromone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
4-Methylumbelliferone, β-Methylumbelliferone, 4-MU, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
hymecromone
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
InChI key
HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객