Grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluphenazine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc2c(cc1)Sc3c(cccc3)N2CCCN4CCN(CC4)CCOC(=O)CCCCCC
InChI
1S/C29H38F3N3O2S/c1-2-3-4-5-11-28(36)37-21-20-34-18-16-33(17-19-34)14-8-15-35-24-9-6-7-10-26(24)38-27-13-12-23(22-25(27)35)29(30,31)32/h6-7,9-10,12-13,22H,2-5,8,11,14-21H2,1H3
InChI key
LRWSFOSWNAQHHW-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터