주요 문서
W474900
Sigma-Aldrich
4-Methylpentyl 4-methylvalerate
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H24O2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.32
FEMA Number:
4749
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
creamy; tropical; fruity; sweet
SMILES string
O=C(CCC(C)C)OCCCC(C)C
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
141.8 °F
Flash Point (°C)
61 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)