주요 문서
W384720
Sigma-Aldrich
L-Lysine
≥98%, FG
동의어(들):
(S)-2,6-Diaminocaproic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W384720-SAMPLE-K
₩68,107
100 G
₩271,310
1 KG
₩1,576,904
5 KG
₩7,008,677
₩68,107
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W384720-SAMPLE-K
₩68,107
100 G
₩271,310
1 KG
₩1,576,904
5 KG
₩7,008,677
About This Item
Linear Formula:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
FEMA Number:
3847
Beilstein:
1722531
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
17.026
NACRES:
NA.21
₩68,107
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.320
분석
≥98%
mp
215 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
odorless
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
  • Novel recombinant aminoacylase from Paraburkholderia monticola capable of N-acyl-amino acid synthesis: Discusses a new enzyme capable of utilizing L-Lysine for synthesizing N-acyl-amino acids, paving the way for advancements in biochemical syntheses and industrial applications (Haeger et al., 2024).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1