About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
floral; fruity; sweet
SMILES string
CC(C)(OC(C(C)C)=O)CCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C15H22O2/c1-12(2)14(16)17-15(3,4)11-10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9,12H,10-11H2,1-4H3
InChI key
WCEXWNUHYPYHDN-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터