U0020008
Ubidecarenone impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Coenzyme Q9, Q-9, Ubiquinone-45, Ubiquinone-9
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
API family
ubidecarenone
양식
solid
제조업체/상표
EDQM
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C54H82O4/c1-40(2)22-14-23-41(3)24-15-25-42(4)26-16-27-43(5)28-17-29-44(6)30-18-31-45(7)32-19-33-46(8)34-20-35-47(9)36-21-37-48(10)38-39-50-49(11)51(55)53(57-12)54(58-13)52(50)56/h22,24,26,28,30,32,34,36,38H,14-21,23,25,27,29,31,33,35,37,39H2,1-13H3/b41-24+,42-26+,43-28+,44-30+,45-32+,46-34+,47-36+,48-38+
InChI key
UUGXJSBPSRROMU-WJNLUYJISA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터