T1550000
α-Tocopherol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(±)-α-Tocopherol, DL-all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
API family
tocopherol
양식
solid
제조업체/상표
EDQM
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객