T1470000
Tinidazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
tinidazole
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Muta. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터