T1423000
Ticlopidine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
5-(o-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ticlopidine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
InChI
1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H
InChI key
MTKNGOHFNXIVOS-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... P2RY12(64805)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터