주요 문서
SK008
Supelco
AROCLOR 1262 CAL STANDARD
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
형식
single component solution
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
분석물
설명
    Aroclor-1262 (PCB-1262) 0.5 µg/mL
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-11.99 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)