문서
S4133
Supelco
Silica gel
100-200 mesh (75-150 μm), pore size 25 Å (average pore diameter)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23201100
PubChem Substance ID:
설명
Suitable for column chromatography
입자 크기
100-200 mesh (75-150 μm)
공극 크기
25 Å (average pore diameter)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 4
1 of 4