주요 문서
S200S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 57.98 mPa.s (60 °C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩283,084
₩283,084
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩283,084
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩283,084
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
점도
57.98 mPa.s(60 °C)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
mixture
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon High Temperature Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)