추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1211006
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
포장
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
주의사항
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
188.6 °F
Flash Point (°C)
87 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객