추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1265402
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
포장
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
26.6 °F
Flash Point (°C)
-3 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터