The expiration date for this product will be listed on the lot specific certificate of analysis, Please view the sample Certificate of Analysis below:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/rtc/RTC000075_LRAD1658.pdf
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1002811
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
설명
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
acetaldehyde
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
포장
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F
Flash Point (°C)
-40 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
-
What is the Shelf life of Acetaldehyde ACS reagent, ≥ 99.5%(Ethanol)?
1 답변-
도움이 되었습니까?
-