주요 문서
RM11176L
Millipore
Yersinia enterocolitica NCTC 11176 Lenticule® discs
30-120 CFU, reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
reference material
Quality Level
양식
disc (hydrosoluble)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
저장 온도
−20°C
적합성
Yersinia spp.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this RM can be found on the certificate of analysis.
Download your certificate of analysis at: http://www.sigma-aldrich.com.
LENTICULE® discs are manufactured by Sigma-Aldrich under licence from UK Health Security Agency.
기타 정보
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
법적 정보
Lenticule is a registered trademark of The Secretary of State for Health (United Kingdom)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)