주요 문서
QC3364
Supelco
Anions - Whole Volume
certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩114,188
₩114,188
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩114,188
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩114,188
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
제조업체/상표
RTC QCI-3011
농도
in H2O
기술
ion chromatography: suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes..
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1