문서
PSCI
Supelco
Sigma Pseudo Corpse Scent
Corpse Scent Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Quality Level
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Canine training aids for the detection of corpses.
포장
Two applications each of Formulation I and Formulation II
법적 정보
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.