주요 문서
ERMBD512
Dark Chocolate (Cd, Cu, Mn, Ni)
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩357,077
₩357,077
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩357,077
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩357,077
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
분석 메모
For more information please see:
ERM-BD512
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Cadmium (Cd), Copper (Cu), Manganese (Mn), Nickel (Ni)
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)