PHR8934
Melatonin-formaldehyde condensation product
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
N,N′-[Methylenebis[(5-methoxy-1H-indole-1,3-diyl)-2,1-ethanediyl]]bis-acetamide, N,N′-[Methylenebis[(5-methoxy-1H-indole-1,3-diyl)-2,1-ethanediyl]]bis-acetamide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
melatonin
양식
solid
포장
pkg of 50 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
추천 제품
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터