PHR8857
Dihydrocodeine Bitartrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
Dihydrocodeine hydrogen tartrate, 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-morphinan-6α-ol (+)-tartrate (1:1)
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1200804
포장
pkg of 200 mg
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1(C2C3C4(C(Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(CC3)O)CC1)C.OC(C(O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C18H23NO3.C4H6O6/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3,6,11-13,17,20H,4-5,7-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
ZGSZBVAEVPSPFM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
추천 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터