PHR8715
Ketamine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol, 1-(2-Chloro-N-methylbenzimidoyl)cyclopentanol, Ketamine hydrochloride Impurity A (PhEur)
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. K0551000
traceable to USP 1356020
API family
ketamine
양식
powder
포장
pkg of 100 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
SMILES string
Clc1c(cccc1)C(=NC)C2(CCCC2)O
InChI
1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3
InChI key
FJGPXUPMNZOTLX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터